Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F2]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1603-C01 ILM1603-C05 ILM1603-C1
ILM1603-C01EA 134 EUR InStock
ILM1603-C01 ILM1603-C05 ILM1603-C1
Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité