Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: JCB117]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM9739-C01 ILM9739-C05 ILM9739-C1
ILM9739-C01EA 205 EUR InStock
ILM9739-C01 ILM9739-C05 ILM9739-C1
Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: JCB117]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD79A
Clonality: Monoclonal
Clone: JCB117
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité