Anti-KIT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: YR145]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM7683-C01 ILM7683-C05 ILM7683-C1
ILM7683-C01EA 146 EUR InStock
ILM7683-C01 ILM7683-C05 ILM7683-C1
Anti-KIT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: YR145]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIT
Clonality: Monoclonal
Clone: YR145
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Dog
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité