Anti-CDX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2764Y]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2353-R10 ILM2353-R25
VWRKILM2353-R10EA 0 EUR InStock
VWRKILM2353-R10 VWRKILM2353-R25
Anti-CDX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2764Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDX2
Clonality: Monoclonal
Clone: EPR2764Y
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité