Anti-CEACAM5 Mouse Polyclonal Antibody [clone: COL-1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM83111-C01 ILM83111-C05 ILM83111-C1
ILM83111-C01EA 93.1 EUR InStock
ILM83111-C01 ILM83111-C05 ILM83111-C1
Anti-CEACAM5 Mouse Polyclonal Antibody [clone: COL-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEACAM5
Clonality: Polyclonal
Clone: COL-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité