Anti-KRT5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C11E6]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM6831-C01 ILM6831-C05 ILM6831-C1
ILM6831-C01EA 98.9 EUR InStock
ILM6831-C01 ILM6831-C05 ILM6831-C1
Anti-KRT5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C11E6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT5
Clonality: Monoclonal
Clone: 10C11E6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité