Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OV-TL 12/30]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM54411-C01 ILM54411-C05 ILM54411-C1
ILM54411-C01EA 66.3 EUR InStock
ILM54411-C01 ILM54411-C05 ILM54411-C1
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OV-TL 12/30]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT7
Clonality: Monoclonal
Clone: OV-TL 12/30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité