Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: A53-B/A2.26]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM3880-C01 ILM3880-C05
ILM3880-C01EA 72.7 EUR InStock
ILM3880-C01 ILM3880-C05
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: A53-B/A2.26]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT19
Clonality: Monoclonal
Clone: A53-B/A2.26
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité