Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BA17]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1125-C01 ILM1125-C05 ILM1125-C1
ILM1125-C01EA 94.9 EUR InStock
ILM1125-C01 ILM1125-C05 ILM1125-C1
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BA17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT19
Clonality: Monoclonal
Clone: BA17
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité