Anti-KRT20 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E19-1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2133-C01 ILM2133-C05 ILM2133-C1
ILM2133-C01EA 211 EUR InStock
ILM2133-C01 ILM2133-C05 ILM2133-C1
Anti-KRT20 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E19-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT20
Clonality: Monoclonal
Clone: E19-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité