Anti-Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: MNF116]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2225-C01 ILM2225-C05 ILM2225-C1
ILM2225-C01EA 143 EUR InStock
ILM2225-C01 ILM2225-C05 ILM2225-C1
Anti-Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: MNF116]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin
Clonality: Monoclonal
Clone: MNF116
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité