Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: E29]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1233-C01 ILM1233-C05 ILM1233-C1
ILM1233-C01EA 43.7 EUR InStock
ILM1233-C01 ILM1233-C05 ILM1233-C1
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: E29]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: E29
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité