Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: BER-EP4]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2483-C01 ILM2483-C05 ILM2483-C1
ILM2483-C01EA 103 EUR InStock
ILM2483-C01 ILM2483-C05 ILM2483-C1
Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: BER-EP4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: BER-EP4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité