Anti-ESR1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ZR2]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2022-C01 ILM2022-C05 ILM2022-C1
ILM2022-C01EA 220 EUR InStock
ILM2022-C01 ILM2022-C05 ILM2022-C1
Anti-ESR1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ZR2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Monoclonal
Clone: ZR2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité