Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G12]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2613-C01 ILM2613-C05 ILM2613-C1
ILM2613-C01EA 171 EUR InStock
ILM2613-C01 ILM2613-C05 ILM2613-C1
Anti-GPC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPC3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1G12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité