Anti-HSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: OCH 1E5]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1333-C01 ILM1333-C05 ILM1333-C1
ILM1333-C01EA 103 EUR InStock
ILM1333-C01 ILM1333-C05 ILM1333-C1
Anti-HSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: OCH 1E5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSA
Clonality: Monoclonal
Clone: OCH 1E5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Dog
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité