Anti-INHA Mouse Monoclonal Antibody [clone: R1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM57716-C01 ILM57716-C05 ILM57716-C1
ILM57716-C01EA 209 EUR InStock
ILM57716-C01 ILM57716-C05 ILM57716-C1
Anti-INHA Mouse Monoclonal Antibody [clone: R1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INHA
Clonality: Monoclonal
Clone: R1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Sheep, Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité