Anti-IGKC Mouse Monoclonal Antibody [clone: L1C1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM5103-C01 ILM5103-C05 ILM5103-C1
ILM5103-C01EA 43.7 EUR InStock
ILM5103-C01 ILM5103-C05 ILM5103-C1
Anti-IGKC Mouse Monoclonal Antibody [clone: L1C1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGKC
Clonality: Monoclonal
Clone: L1C1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité