Anti-IGGL Mouse Monoclonal Antibody [clone: LCN-2]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM3529-C01 ILM3529-C05 ILM3529-C1
ILM3529-C01EA 43.7 EUR InStock
ILM3529-C01 ILM3529-C05 ILM3529-C1
Anti-IGGL Mouse Monoclonal Antibody [clone: LCN-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGGL
Clonality: Monoclonal
Clone: LCN-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité