Anti-SCGB2A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 304-1A5]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2804-C01 ILM2804-C05 ILM2804-C1
ILM2804-C01EA 177 EUR InStock
ILM2804-C01 ILM2804-C05 ILM2804-C1
Anti-SCGB2A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 304-1A5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCGB2A2
Clonality: Monoclonal
Clone: 304-1A5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité