Anti-MLANA Mouse Monoclonal Antibody [clone: A103]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM022111-C01 ILM022111-C05 ILM022111-C1
ILM022111-C01EA 80.6 EUR InStock
ILM022111-C01 ILM022111-C05 ILM022111-C1
Anti-MLANA Mouse Monoclonal Antibody [clone: A103]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MLANA
Clonality: Monoclonal
Clone: A103
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité