Anti-MYOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: F5D]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2963-C01 ILM2963-C05 ILM2963-C1
ILM2963-C01EA 72.7 EUR InStock
ILM2963-C01 ILM2963-C05 ILM2963-C1
Anti-MYOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: F5D]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYOG
Clonality: Monoclonal
Clone: F5D
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Cat, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité