Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody [clone: KP10]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM4573-C01 ILM4573-C05 ILM4573-C1
ILM4573-C01EA 123 EUR InStock
ILM4573-C01 ILM4573-C05 ILM4573-C1
Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody [clone: KP10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDKN1C
Clonality: Monoclonal
Clone: KP10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité