Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15D2]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM89619-C01 ILM89619-C05 ILM89619-C1
ILM89619-C01EA 179 EUR InStock
ILM89619-C01 ILM89619-C05 ILM89619-C1
Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 15D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Canine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité