Anti-PAX5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MX017]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM0706-C01 ILM0706-C05 ILM0706-C1
ILM0706-C01EA 215 EUR InStock
ILM0706-C01 ILM0706-C05 ILM0706-C1
Anti-PAX5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MX017]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX5
Clonality: Monoclonal
Clone: MX017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité