Anti-PAX8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAX8/1492]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM7849-C1 ILM7849-C01 ILM7849-C05
ILM7849-C1EA 964 EUR InStock
ILM7849-C1 ILM7849-C01 ILM7849-C05
Anti-PAX8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAX8/1492]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX8
Clonality: Monoclonal
Clone: PAX8/1492
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité