Anti-S100B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILP2025-C01 ILP2025-C05 ILP2025-C1
ILP2025-C01EA 94.1 EUR InStock
ILP2025-C01 ILP2025-C05 VWRKILP2025-C1
Anti-S100B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité