Anti-SMAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-8]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM9124-C01 ILM9124-C05 ILM9124-C1
ILM9124-C01EA 157 EUR InStock
ILM9124-C01 ILM9124-C05 ILM9124-C1
Anti-SMAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMAD4
Clonality: Monoclonal
Clone: B-8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité