Anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ILQ-158]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM3823-C01 ILM3823-C05 ILM3823-C1
ILM3823-C01EA 176 EUR InStock
ILM3823-C01 ILM3823-C05 ILM3823-C1
Anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ILQ-158]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOX11
Clonality: Monoclonal
Clone: ILQ-158
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité