Anti-STAT6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: D1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM3719-C01 ILM3719-C05 ILM3719-C1
ILM3719-C01EA 149 EUR InStock
ILM3719-C01 ILM3719-C05 ILM3719-C1
Anti-STAT6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: D1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STAT6
Clonality: Monoclonal
Clone: D1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité