Anti-TIA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G9A10F5]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM25523-C01 ILM25523-C05 ILM25523-C1
ILM25523-C01EA 262 EUR InStock
ILM25523-C01 ILM25523-C05 ILM25523-C1
Anti-TIA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G9A10F5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G9A10F5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité