Anti-NKX2-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G7G3/1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM4311-C01 ILM4311-C05 ILM4311-C1
ILM4311-C01EA 58.1 EUR InStock
ILM4311-C01 ILM4311-C05 ILM4311-C1
Anti-NKX2-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G7G3/1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NKX2-1
Clonality: Monoclonal
Clone: 8G7G3/1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité