Anti-TYR Mouse Monoclonal Antibody [clone: T311]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM7299-C01 ILM7299-C05 ILM7299-C1
ILM7299-C01EA 58.1 EUR InStock
ILM7299-C01 ILM7299-C05 ILM7299-C1
Anti-TYR Mouse Monoclonal Antibody [clone: T311]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TYR
Clonality: Monoclonal
Clone: T311
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité