Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: V9]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM52311-C01 ILM52311-C05 ILM52311-C1
ILM52311-C01EA 115 EUR InStock
ILM52311-C01 ILM52311-C05 ILM52311-C1
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: V9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: V9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité