Anti-WT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F-H2]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM3983-C01 ILM3983-C05 ILM3983-C1
ILM3983-C01EA 72.7 EUR InStock
ILM3983-C01 ILM3983-C05 ILM3983-C1
Anti-WT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F-H2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: WT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F-H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité