Aluminium oxyde basique 32-63 µm APS qualité flash HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
46071.22EA 31.8 EUR InStock
46071.22 46071.36
Aluminium oxyde basique 32-63 µm APS qualité flash HPLC
Aluminium oxide basic
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité