Sample pans for Tzero sample press kit, aluminium
Fournisseur: WATERS
WATE901683.901EA 0 EUR InStock
WATE901683.901 WATE901670.901
Sample pans for Tzero sample press kit, aluminium
The aluminum sample pan is designed for maximum performance in crimp or hermetic sealing of various sample sizes.
The liightweight aluminum pans are recommended for high performanceanalysis of small samples (<10 mg).
These pans have extremely flat bottoms designed for maximum contact withthe Tzero cell sensors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité