VWR®, Gants pour salles propres en nitrile souple, non stériles, ISO 4
Fournisseur: VWR Collection
112-5145EA 391 EUR InStock
112-5145 112-5146 112-5147 112-5148 112-5150 112-5149
VWR®, Gants pour salles propres en nitrile souple, non stériles, ISO 4
Gants
Les gants en nitrile souple pour salles propres VWR® sont fabriqués à partir d'acrylonitrile-butadiène carboxylé et offrent une protection des mains fiable, durable et confortable pour les applications difficiles en salles propres.
  • Ambidextres, doigts texturés et manchettes renforcées
  • Fabriqués sans latex de caoutchouc naturel
  • Antistatiques
  • Seulement pour un usage unique
  • Nouvelle formule unique pour prévenir ou minimiser le risque d'allergie ou de dermatite de type IV causée par l'utilisation de soufre et de la plupart des accélérateurs dans la formule classique
  • Longues manchettes, sensation plus douce pour un confort accru lors de l'enfilage ce qui tend à réduire la fatigue des doigts pendant l'utilisation
Recommandés pour les salles propres ISO de classe 4 (FED-STD-209E classe 10) ou supérieure.
Certifications: EN ISO 374-5:2016 ; EN ISO 374-1:2016 ; ASTM D412 ; ASTM D257, ESD S11.11 ; FTMS 101C-4046 ; IEST-RP-CC005.4 ; Cat. III ; AQL 1,5
Conditionnement: 100 gants en double emballage, 10 sachets par carton. Les gants sont conditionnés en double emballage dans des sachets pour salles propres scellés en polyéthylène. Chaque carton est à double paroi. Une encre résistante à l'isopropanol est utilisée pour les étiquettes des sachets et des cartons.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité