Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
DAKKS36401 DAKKS36402
BRNDDAKKS36401EA 93.2 EUR InStock
BRNDDAKKS36401 BRNDDAKKS36402
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
*Wide neck
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: Supplied with DAkkS calibration certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité