Buffer solution pH 10
Fournisseur: Bernd Kraft
03596.7020 03596.2000 03596.3000 03596.5300 03596.5020 03596.6000
KRAF03596.7020EA 0 EUR InStock
KRAF03596.7020 KRAF03596.2000 KRAF03596.3000 KRAF03596.5300 KRAF03596.5020 KRAF03596.6000
Buffer solution pH 10
Tampons Tampons pH
This solution is a combination of 53,5 g NH₄Cl, 350 ml NH₃ solution 25% and Cu-EDTA/l used for complexometric determination of zinc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité