Grinding stones, Arkansas
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
DB095 DB096 DB097
AESCDB095EA 42.5 EUR InStock
AESCDB095 AESCDB096 AESCDB097
Grinding stones, Arkansas
Broyeurs
Grinding stones ideal for repeated grinding on scalers and curettes for well finishing.
Conditionnement: Stones available in wooden cases.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité