DMSO resistant peel heat seal
Fournisseur: 4titude Ltd.
4TI-0586-DMSO 4TI-0585 4TI-0587 4TI-0586S
FTIT4TI-0586-DMSOEA 1080 EUR InStock
FTIT4TI-0586-DMSO FTIT4TI-0585 FTIT4TI-0587 FTIT4TI-0586S
DMSO resistant peel heat seal
Scellés Microplaque Sceaux
Solvent resistant heat sealing foil suitable for low and room temperature compound storage.
  • Peelable from PP and COC plates, forms a weld seal to PE plates
  • Temperature range –80 to +40 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité