Cache-oreilles/casque, PELTOR™ ProTac™ III
Fournisseur: 3M
MT13H221A MT13H221P3E MT13H220A MT13H220P3E
MMMAMT13H221AEA 196 EUR InStock
MMMAMT13H221A MMMAMT13H221P3E MMMAMT13H220A MMMAMT13H220P3E
Cache-oreilles/casque, PELTOR™ ProTac™ III
Protège-oreilles Casques anti-bruit
La protection auditive ProTac™ III aide à protéger contre les bruits nocifs, tout en permettant aux sons ambiants d'être entendus à un niveau inférieur à 82 dB. Il augmente la capacité de communiquer avec les collègues à proximité, ainsi que d'entendre les signaux d'avertissement, les véhicules qui s'approchent ou les sons dans les machines et les processus.
  • Fonction dépendante du niveau pour une écoute ambiante
  • Système de menus à guidage vocal
  • Mise hors tension automatique
  • Avertissement de batterie faible à un niveau de batterie faible
  • Pour réduire la corrosion causée par la sueur, l'électronique est située dans la partie extérieure de la tasse
Disponible en version serre-tête et casque, avec deux tailles de bonnets différentes : une avec une atténuation plus élevée et une version mince avec une atténuation plus faible.
Utilisé pour les travaux dans les zones industrielles, les chantiers de construction, les travaux ferroviaires et autres.
Certifications: EN 352-1:2002/EN 352-3:2002, EN352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002.
Information de livraison: Fourni avec 1 casque, 2 piles AA et 1 mode d'emploi.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité