Density gradient medium, OptiPrep™
Fournisseur: Merck
D1556-250MLEA 583 EUR InStock
D1556-250ML
Density gradient medium, OptiPrep™
Milieux de séparation cellulaire
Density gradient medium is suitable for cell and subcellular organelle isolation, virus purification, and isolation of lipoproteins and macromolecules.
OptiPrep™ Density Gradient Medium has been used in the non enveloped virion isolation from bronchoalveolar lavage.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité