Acid special cleaner, TICKOPUR R 27
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
815 816 874
142-1940EA 60.4 EUR InStock
142-1940 142-1941 142-1943
Acid special cleaner, TICKOPUR R 27
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Special cleaner based on phosphoric acid, for decalcification and rust removal with corrosion protection.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité