2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-4-hydroxy-3-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)furan-2(5H)-one, AA-2G, Ascorbic acid 2-glucoside
J66601.03 J66601.06
J66601.03EA 38.8 EUR InStock
J66601.03 J66601.06
2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid 99.5%
2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid reduces the free radicals that result from UV irradiation of the skin, and significantly reduce cell damage and photo-aging. 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid also promotes collagen synthesis and function as an antioxidant.
Formule: C₁₂H₁₈O₁₁
MW: 338,27 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701380
Numéro CAS: 129499-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 99.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité