Polyvinylpyrrolidone cross-linked 110 µm particle size, Supelco®
Fournisseur: Merck
77627-100G 77627-25G 77627-1KG 77627-500G
77627-100GEA 77.4 EUR InStock
77627-100G 77627-25G 77627-1KG 77627-500G
Polyvinylpyrrolidone cross-linked 110 µm particle size, Supelco®
Polyvinylpyrrolidone
Poly(vinylpolypyrrolidone) is a crosslinked homopolymer form of purified vinylpyrrolidone.
  • Hygroscopic
  • Used as lysis buffer
It has been used widely in plant hormone purification. It binds with phenolic compounds by hydrogen bonding. It was also used in detection of recombinant proteins from leaf extracts using Surface enhanced laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry.
Synonym: PVPP, Polyvinylpyrrolidone, cross-linked
Formule: (C₆H₉NO)n
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6919cbc8bca752797a2d4272c69683365bc2522&vid=a6919cbc8bca752797a2d4272c69683365bc2522&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité