L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Conductivity standards, potassium chloride solutions
Fournisseur: CONSORT
B560 B561 B562
CONSB560EA 23 EUR InStock
CONSB560 CONSB561 CONSB562
Conductivity standards, potassium chloride solutions
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Potassium chloride solutions referenced at 25 °C.
  • Certified to 0,5%
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité