Aminophylline, anhydre 98%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3-dimethylpurine-2,6-dione, complex with 1,2-ethanediamine (2:1), 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione hemiethane-1,2-diamine salt
J60705.14 J60705.22
J60705.14EA 50.1 EUR InStock
J60705.14 J60705.22
Aminophylline, anhydre 98%, en poudre
Aminophylline
A non-selective phosphodiesterase inhibitor
Aminophylline exhibits vasodilatory and anti-inflammatory activity and is occasionally clinically used to treat chronic obstructive pulmonary disorder (COPD).
In animal models of allergen-induced lung inflammation, aminophylline decreases levels of IL-5, IL-8, and eosinophils. It is mostly used to prepare solutions for intravenous injections.
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 420,43 g/mol
Point de fusion: 269…274 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013221
Numéro CAS: 317-34-0
EINECS: 206-264-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité