L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capsule counting trays, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8444A-1 8444A-1S
SAMP8444A-1EA 107 EUR InStock
SAMP8444A-1 SAMP8444A-1S
Capsule counting trays, SteriWare®
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
The disposable counting trays are made from robust, shatterproof PS. They are suitable for use with all capsules from size 2 to 00.
  • BSE/TSE free
  • Suitable for capsules size 2 to size 00
  • Manufactured and packed in a cleanroom
  • Can be used straight from the bag
Certifications: Conforms to FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶.
Conditionnement: Individually bagged in a heat-sealed laminate bag.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité